Merck
EMU087471
MISSION® esiRNA
targeting mouse Slc12a1
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Nome Commerciale
MISSION®
Stato
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
TGTGAAGTTTGGATGGGTGAAAGGTGTGCTGGTGCGATGCATGCTGAACATCTGGGGAGTCATGCTCTTCATTCGCCTCTCCTGGATTGTAGGAGAAGCGGGAATTGGTCTTGGAGTTCTTATAATTCTTCTTTCCACCATGGTAACCTCTATCACTGGGTTGTCAACTTCTGCAATAGCAACAAACGGGTTTGTTCGTGGAGGTGGAGCCTACTACCTGATTTCCCGGAGCTTAGGGCCTGAGTTCGGTGGGTCAATAGGCTTGATCTTTGCTTTTGCCAATGCAGTGGCTGTCGCTATGTATGTGGTGGGATTCGCGGAGACTGTCGTGGATCTTCTTAAGGAGAGCGATTCAATGATGGTGGATCCAACCAATGACATCCGCATCATCGGTTCCATCACCGTGGTGATTCTTCTAGGAATCTCAGTAGCTGGGATGGAGTGGGAAGCAAAGGCTCAAGTCATTCTCCTGGTCATTCTTCTCATTGCCATTGCAAACTTCTTCATTGGAACTGTCATCCCA
N° accesso Ensembl | topo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
Descrizione generale
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Note legali
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica