Semplificate le vostre formulazioni semisolide
Materie prime farmaceutiche di alta qualità sostenute da un supporto normativo globale
Trovare l'eccipiente giusto che soddisfi le vostre esigenze e i requisiti normativi può essere una sfida complicata nella formulazione semisolida. I nostri eccipienti per forme di dosaggio semisolide supportano una rapida formulazione e una facile applicazione locale, nonché la conformità normativa di unguenti, creme, gel, supposte e cerotti.
Offriamo una gamma completa di prodotti a livello globale. Scegliendo le nostre materie prime di alta qualità, non solo potrete beneficiare del nostro Programma Emprove®, ma anche del nostro know-how normativo e del nostro supporto globale, che vi consentirà di portare il vostro prodotto sul mercato più rapidamente e di ridurre i rischi normativi.
Per saperne di più
Categorie di prodotti più popolari
Products
Potenziatori di penetrazione: Urea e DMSO
Per aumentare la biodisponibilità delle vostre applicazioni transdermiche, offriamo una gamma di prodotti di alta qualità, prodotti in conformità alle linee guida GMP applicabili.
Urea
- L'unica urea di grado API sul mercato con CEP e DMF
- Rispetta i requisiti normativi secondo le linee guida GMP ICHQ7; è conforme a Ph Eur, BP e USP< /li>
- Rispetta i requisiti normativi secondo le linee guida GMP ICHQ7; è conforme a Ph Eur, BP e USP< /li>.
- Comprende test microbiologici e sulla melamina
- Emprove® Expert grade per soddisfare i vostri requisiti per applicazioni ad alto rischio
DMSO
- Conforme a Ph Eur, USP e ChP e soddisfa le linee guida GMP IPEC-PQG
- Comprende test microbiologici e di endotossina
- Emprove® Expert grade per soddisfare le vostre esigenze di applicazioni ad alto rischio
Polimeri per formulazioni topiche e transdermiche: PVA & PEG
La capacità delle materie prime di veicolare topicamente un'ampia varietà di molecole farmacologiche le rende vettori ideali, aiutandovi a ottenere il massimo dalle vostre formulazioni semisolide.
Alcool polivinilico
L'alcol polivinilico (PVA) è un polimero sintetico che può essere utilizzato come componente principale e materiale di matrice per le formulazioni semisolide. Viene tipicamente applicato in creme topiche, gel e anche in cerotti transdermici.
Il nostro portafoglio offre un'ampia gamma di gradi di PVA con viscosità, pesi molecolari e gradi di idrolisi diversi. In questo modo, possiamo fornirvi un prodotto di alta qualità con le proprietà giuste per la vostra applicazione specifica. Altre applicazioni del PVA, oltre alle formulazioni topiche e transdermiche, comprendono gli oftalmici e le forme di dosaggio solide orali.
Glicole polietilenico
I glicoli polietilenici (PEG) sono ampiamente utilizzati in creme e unguenti e servono anche come base per le supposte. I PEG non sono volatili, hanno un eccellente profilo di sicurezza e un'ampia gamma di applicazioni.
La consistenza delle preparazioni semisolide può essere facilmente definita e regolata miscelando PEG liquidi a basso peso molecolare con PEG solidi o in pasta di peso molecolare superiore. La miscelazione dei PEG in questo modo è supportata dal fatto che i PEG solidi non sono solubili in quelli liquidi; tuttavia, tali preparazioni hanno un'eccellente solubilità e un buon comportamento di dissoluzione in acqua.
Benefici
- Ampia gamma di tipi di PVA e PEG per molteplici esigenze applicative
- Materiale multi-compendiale
- Emprove® Programma e documentazione
- Specifiche PVA aggiuntive che superano i requisiti compendiali per supportare la sicurezza del paziente e la buona tollerabilità
Risorse di prodotto correlate
- Flyer: Simplify Your Semi-solid Formulations
Browse the PDF flyer showcasing the portfolio of high-quality raw materials.
- Article: Criteria for Selecting Preservatives Used in Liquid Formulation
Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.
- Article: Comparison of Preservatives Used in Various Therapeutic Applications
Find key considerations for the selection and use of benzalkonium chloride, benzyl alcohol, benzaldehyde, parabens, benzoic acid, and sodium benzoate as preservatives.
- Brochure: Polyethylene glycols
Discover the versatility of PEGs for every application.
Strumenti web
- Formulation Product Finder
Quickly sort our excipients and API portfolio by dosage form, application, and many other parameters.
- Pharmaceutical Application Guide
Explore products and services for each step of your pharmaceutical manufacturing process.