Strategie di formulazione dei liquidi
Molti farmaci vengono somministrati in forma liquida. Che siano iniettati, infusi, consumati per via orale o applicati per via topica, questi prodotti terapeutici presentano sfide uniche per i formulatori. Per il successo della somministrazione attraverso queste vie, l'ingrediente farmaceutico attivo (API) deve avere una solubilità e una stabilità sufficienti. A seconda della via di somministrazione, possono essere applicati ulteriori criteri, come un intervallo definito di pH, tonicità o viscosità per garantire l'applicabilità e/o la tollerabilità, un gusto ottimizzato per migliorare la compliance del paziente, bassi livelli di bioburden e di endotossine o, ad esempio per gli iniettabili, una sterilità testata del prodotto farmaceutico finale per ridurre al minimo i rischi per il paziente.
Categorie in evidenza
In qualità di partner ideale per le applicazioni liquide, forniamo eccipienti per formulazioni liquide sia di piccole che di grandi molecole e per formulazioni liquide destinate a diverse vie di somministrazione, quali preparazioni parenterali, oftalmiche, orali, nasali e ottiche.
Free-flowing e facili da maneggiare, le nostre materie prime granulari riducono il caking e l'agglomerazione per una maggiore lavorabilità, migliorando sia la velocità di produzione che la sicurezza dell'operatore.
La sterilità è fondamentale per le applicazioni ad alto rischio come gli iniettabili, le formulazioni parenterali, le soluzioni oftalmiche e per la dialisi peritoneale, e molte altre ancora.
Trovate prodotti chimici per la lavorazione degli API di alta qualità per migliorare la solubilità degli API. I nostri materiali possono aiutarvi nella formazione di sali, nella formazione di co-cristalli, nello screening dei polimorfi e nella nano-macinazione.
Per determinare la soluzione più adatta a uno specifico API e ai suoi requisiti di formulazione, è importante capire come e quali eccipienti possono aiutare a superare queste sfide e le considerazioni chiave per selezionare l'approccio migliore.
Esplorate il nostro portafoglio completo di eccipienti per la formulazione di liquidi e ingredienti farmaceutici attivi per affrontare ciascuna di queste sfide e ridurre i rischi nello sviluppo e nella produzione.
Migliorare la solubilità degli API
La solubilità è un prerequisito per garantire la biodisponibilità e l'effetto terapeutico desiderato. Poiché si stima che il 70-90% dei farmaci attualmente in fase di sviluppo sia scarsamente solubile in acqua, è sempre più importante e urgente trovare soluzioni adeguate per superare questa sfida.
- La solubilità e la stabilità delle piccole molecole possono essere affrontate con una varietà di tecniche, tra cui la formulazione e la lavorazione degli API.
- La lavorazione degli API viene eseguita nelle prime fasi dello sviluppo del farmaco e sfrutta strategie quali la formazione di sali e cocristalli per migliorare le proprietà degli API, compresa una maggiore solubilità.
- Tra gli eccipienti più versatili utilizzati nelle formulazioni liquide vi sono le ciclodestrine e i tensioattivi.
- I surfattanti stabilizzano emulsioni o sospensioni e possono anche migliorare la solubilità. Sono disponibili nuovi approcci, come i sistemi di somministrazione di farmaci autoemulsionanti.
- Le ciclodestrine possono essere utilizzate per migliorare sia la solubilità che la stabilità degli API.
- Oltre alla sua applicazione come controione nei sali, la meglumina può essere utilizzata anche come eccipiente funzionale per aumentare la solubilità dell'API, migliorare la stabilità dell'API e regolare il valore del pH.
Minimizzare il rischio nelle applicazioni ad alto rischio
Le preparazioni parenterali sono formulazioni ad alto rischio. A causa della loro via di somministrazione, il potenziale di contaminazione che può causare danni è più elevato rispetto ad altre vie di somministrazione come quella orale o topica.
- Si applicano norme rigorose e il produttore finale del farmaco deve adottare misure precauzionali per minimizzare il rischio durante l'intera produzione, selezionare materie prime appropriate e ridurre i livelli di bioburden.
- Gli eccipienti possono essere utilizzati per ottimizzare i processi, proteggere, sostenere e migliorare la stabilità e la biodisponibilità, modulare il rilascio dell'API e migliorare l'efficacia del farmaco. Per le applicazioni iniettabili, le considerazioni su come minimizzare i rischi degli eccipienti sono molto importanti.
Garantire la sicurezza e la tollerabilità degli oftalmici
La formulazione dei farmaci oftalmici presenta sfide uniche. Per garantire la sicurezza, la tollerabilità e l'efficacia del farmaco è necessario bilanciare in modo appropriato diversi fattori, tra cui la tonicità, il pH e la viscosità. Parallelamente, è necessario garantire un basso bioburden per tutto il periodo di conservazione e di utilizzo.
- Gli eccipienti svolgono un ruolo importante nelle forme di dosaggio oftalmiche, con un impatto diretto sui parametri di processo e sugli attributi di qualità critici. I polimeri sono particolarmente adatti per le forme di dosaggio oftalmiche e offrono diversi vantaggi importanti.
- L'alcol polivinilico (PVA) offre molti vantaggi per le formulazioni oftalmiche. Questo eccipiente può essere utilizzato per diverse applicazioni, come la ritenzione nella cavità oculare e la solubilità, ed è compatibile con una serie di altri eccipienti.
Aumento della durata di conservazione e limitazione della contaminazione microbica
Le formulazioni farmaceutiche, soprattutto quelle liquide e semisolide, sono soggette a contaminazioni microbiche indesiderate. Se non si adottano misure preventive, la durata di conservazione dei prodotti e la sicurezza dei brevetti ne risentono pesantemente. I conservanti possono essere utilizzati per proteggere le formulazioni dalla contaminazione e garantire la necessaria durata di conservazione.
- La scelta del miglior conservante per una specifica formulazione richiede la considerazione di molti fattori.
- Il benzalconio cloruro è spesso utilizzato come conservante grazie alla sua ampia attività antimicrobica e all'ampio intervallo di pH. È utilizzato nelle formulazioni oftalmiche e nelle indicazioni transmucose, ottiche, topiche e per inalazione.
- L'alcol benzilico è un conservante utilizzato per iniezioni, applicazioni topiche, orali e ottiche. Viene utilizzato anche come stabilizzante e, grazie alle sue proprietà anestetiche, può essere usato per ridurre il dolore durante l'iniezione.
- Methylparaben è comunemente usato come conservante in combinazione con propyl-paraben o propyl 4-hydroxybenzoate. I sali di parabene, come il sale di sodio di metilparabene, hanno una migliore solubilità in acqua e come tali possono essere preferiti nelle formulazioni.
- L'acido benzoico e i benzoati di sodio sono utilizzati per applicazioni farmaceutiche e alimentari a basso rischio. Il benzoato di sodio ha una solubilità in acqua molto più elevata e di conseguenza viene utilizzato in un gran numero di prodotti, tra cui un'alta percentuale di preparazioni liquide orali.
Migliorare l'efficienza dei processi
I processi di produzione devono essere progettati per portare sul mercato nuove terapie in modo più rapido ed economico. Una chiave per l'efficienza del flusso di lavoro è evitare le interruzioni del processo, le deviazioni della qualità e i rischi per la sicurezza degli operatori.
- Il caking e l'agglomerazione dei prodotti chimici, la formazione di polvere e i laboriosi processi di pesatura riducono l'efficienza. Soluzioni come le materie prime granulate, che sono a flusso libero e hanno un ridotto comportamento di caking, possono migliorare la processabilità, accelerare la produzione e aumentare la sicurezza dell'operatore.
- Imballaggi innovativi come la pesata a misura, i sacchetti monouso per il trasferimento delle polveri e le soluzioni speciali per i sali igroscopici possono semplificare i processi e snellire la produzione.
Migliorare il gusto delle formulazioni liquide
Una formulazione liquida orale dal sapore sgradevole o amaro comporta una scarsa compliance del paziente, soprattutto in età pediatrica. Migliorare il gusto di queste formulazioni richiede la considerazione di molti fattori, tra cui la potenza della dolcezza, il sapore, la sensazione in bocca e il retrogusto, oltre a garantire la sicurezza e la stabilità.
- Mascherare l'amaro degli API e migliorare il profilo di dolcezza della formulazione è un approccio molto efficace per aumentare l'accettazione della forma di dosaggio finale
Garantire la stabilità a lungo termine del folato liquido
I folati sono una vitamina B essenziale utilizzata per promuovere la salute e il benessere. La stabilità del folato, compresa la sua forma sintetica di acido folico, è tuttavia compromessa dall'ossidazione, il che rappresenta una sfida per le formulazioni liquide della vitamina.
- Arcofolin® è un L-5-metiltetraidrofolato brevettato che presenta una stabilità a lungo termine in soluzione. È direttamente biodisponibile nella sua forma attiva, viene assorbito più rapidamente e non maschera una carenza di B12.
Visita la nostra ricerca di documenti per schede tecniche, certificati e documentazione tecnica.
Articoli tecnici correlati
- Learn strategies to help ensure the sterility of parenteral drugs and minimize risk during manufacturing of these high-risk applications.
- This overview describes the challenges when developing parenteral formulations and strategies to overcome them and reduce the risk of production.
- This article describes the solubility challenge presented by many small molecule APIs and strategies to overcome these issues during the formulation process.
- Discover strategies to enhance solubility in injectable formulations using excipients, including cyclodextrins, meglumine, and polyethylene glycols.
- Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Trova altri articoli e protocolli
Strumenti web
- Pharmaceutical Application Guide
Explore products and services for each step of your pharmaceutical manufacturing process
- Parenteral Process Guide
Find information on process design considerations at key steps of a parenteral process
- Risk Mitigation Tool
Get guidance through the challenges and quality requirements of your bio-manufacturing process
- Formulation Product Finder
Quickly sort our excipients and API portfolio by dosage form, application, and many other parameters
Come possiamo aiutarvi
In caso di domande, inviate una richiesta di assistenza clienti
o rivolgetevi al nostro servizio clienti:
Email [email protected]
o chiama +1 (800) 244-1173
Supporto aggiuntivo
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- Strumenti di calcolo e app
Strumenti e risorse scientifiche online per la chimica analitica, le life science, la sintesi chimica e la scienza dei materiali.
- Customer Support Request
Assistenza clienti inclusa assistenza per ordini, prodotti, account e problemi tecnici del sito web.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
Il superamento di ostacoli sempre più complessi nella produzione di farmaci a base di piccole molecole richiede un approccio strategico alla lavorazione, alla formulazione, alla conformità normativa, alla qualità delle materie prime e alla selezione dei fornitori.
Le sfide del dosaggio solido includono la solubilità dell'API e la stabilità dell'API della formulazione finale, il controllo del costo totale di produzione e la creazione di una compressa robusta, omogenea e priva di complicazioni durante il confezionamento o la conservazione.
I prodotti farmaceutici devono essere privi di batteri e altri microrganismi per garantire la sicurezza dei pazienti, il che richiede l'uso esperto della filtrazione asettica per i prodotti farmaceutici che non possono essere sterilizzati terminalmente.
Il processo di riempimento finale è un aspetto critico della produzione di farmaci, che richiede un'attenta mitigazione dei rischi per garantire che i prodotti terapeutici sicuri siano forniti ai pazienti.