Merck
Tetrahydroxanthene-1,3(2H)-dione derivatives from Uvaria valderramensis.
Journal of natural products (2014-11-06)
Allan Patrick G Macabeo, Franze Perry A Martinez, Tibor Kurtán, László Tóth, Attila Mándi, Sebastian Schmidt, Jörg Heilmann, Grecebio Jonathan D Alejandro, Matthias Knorn, Hans-Martin Dahse, Scott G Franzblau
ABSTRACT
Two tetrahydroxanthene-1,3(2H)-dione metabolites, valderramenols A (1) and B (2), were isolated from the Philippine endemic Annonaceous species Uvaria valderramensis. Planar structures of the rac-xanthene-1,3-(2H)-diones 1 and 2 were established by MS and NMR measurements. Their enantiomers were separated by chiral HPLC, and the absolute configurations of the separated enantiomers were determined by comparison of the HPLC-ECD spectra with computed TDDFT-generated spectra. A TDDFT-ECD study of the known grandiuvarone (3) allowed the revision of its absolute configuration as S. Compound 1 showed antitubercular activity (MIC 10 μg/mL), while 3 and 4 had weaker activities (MIC 32 μg/mL). Oxepinone 3 exhibited cytotoxic activity against KB-562, a chronic myeloid leukemia cell line.
MATERIALI
Numero di prodotto
Marchio
Descrizione del prodotto
Sigma-Aldrich
Acetonitrile, suitable for HPLC, gradient grade, ≥99.9%
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Acido solforico, ACS reagent, 95.0-98.0%
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Acetonitrile, HPLC Plus, ≥99.9%
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Cloroformio, contains 100-200 ppm amylenes as stabilizer, ≥99.5%
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Cloroformio, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%, contains amylenes as stabilizer
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Acetonitrile, ACS reagent, ≥99.5%
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Cloroformio, contains ethanol as stabilizer, ACS reagent, ≥99.8%
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Cloroformio, suitable for HPLC, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Acetonitrile, anhydrous, 99.8%
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Acetonitrile, suitable for HPLC, gradient grade, ≥99.9%
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Acido solforico, 99.999%
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Cloroformio, contains amylenes as stabilizer, ACS reagent, ≥99.8%
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Cloroformio, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Cloroformio, ACS spectrophotometric grade, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Cloroformio, ReagentPlus®, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Cloroformio, anhydrous, contains amylenes as stabilizer, ≥99%
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Cloroformio, contains ethanol as stabilizer, meets analytical specification of BP, 99-99.4% (GC)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Supelco
Acido solforico, 0.1 M H2SO4 in water (0.2N), eluent concentrate for IC
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Cloroformio, biotech. grade, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Acetonitrile, biotech. grade, ≥99.93%
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Acetonitrile, electronic grade, 99.999% trace metals basis
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Supelco
Acido solforico, for the determination of nitrogen, ≥97.0%
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Acetonitrile, suitable for DNA synthesis, ≥99.9% (GC)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Supelco
Acetonitrile, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Supelco
Cloroformio, analytical standard
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Supelco
Acetonitrile, analytical standard
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Acetonitrile, ReagentPlus®, 99%
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Supelco
Cloroformio, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Cloroformio, ≥99%, PCR Reagent, contains amylenes as stabilizer
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Acido solforico, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, 95-97%
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili