Merck
HomeDNA e siRNA Oligo™ personalizzati iScale
DNA e siRNA Oligo™ personalizzati iScale
Perché gli oligo scalabili sono utili?
Gli oligo scalabili sono fondamentali perché consentono una produzione flessibile in quantità variabili per soddisfare specifiche esigenze di ricerca o commerciali. Questa scalabilità garantisce un utilizzo efficiente delle risorse, un buon rapporto costi-benefici e l'adattabilità alle esigenze del progetto. Che si tratti di esperimenti su piccola scala o di applicazioni commerciali su larga scala, gli oligo scalabili offrono la versatilità e la convenienza necessarie per semplificare i flussi di lavoro e ottimizzare i risultati nella ricerca e nella genomica applicata.
iScale Oligos DNA e siRNA offre una produzione scalabile di quantità da milligrammi a grammi di oligonucleotidi DNA e siRNA personalizzati. Questa capacità di produzione scalabile risponde alle esigenze specifiche delle applicazioni commerciali, garantendo una produzione efficiente ed economica di oligoidi di alta qualità per la ricerca, la diagnostica, i test sviluppati in laboratorio (LDT) e lo sviluppo terapeutico.
Oligoidi di DNA personalizzati scalabili
Con oltre 35 anni di esperienza nella produzione di oligoidi, siamo un fornitore leader di oligonucleotidi personalizzati scalabili a livello globale. Quantità di milligrammi e grammi di oligo DNA personalizzati sono destinati a progetti in vivo, high-throughput e commerciali (strumenti di ricerca nel campo delle scienze della vita, diagnostica molecolare e test sviluppati in laboratorio). Gli oligo personalizzati iScale sono convalidati in lotti sotto un rigoroso controllo QMS per soddisfare le esigenze uniche dei clienti.
Benefici degli oligo DNA personalizzati
  • Quantità di oligonucleotidi disponibili per soddisfare le vostre esigenze sperimentali e commerciali con una scalabilità di produzione globale rapida ed efficiente
  • Consulenza diretta con il nostro team scientifico per definire le specifiche della vostra applicazione
  • Laboratorio analitico all'avanguardia, che garantisce un prodotto di alta qualità strettamente controllato
li>Consultazione diretta con il nostro team scientifico per definire le specifiche della vostra applicazione
  • Laboratorio analitico all'avanguardia, che garantisce un prodotto di alta qualità e strettamente controllato
  • Specifiche degli oligo DNA personalizzati scalabili
    Gli oligo di iScale sono disponibili in un'ampia gamma di lunghezze di sequenza, quantità, purificazioni e formati. Per tutto ciò che è contrassegnato come "Inchiesta" o se avete esigenze di oligo personalizzati che sono diverse dalle specifiche generali presentate, inviate una richiesta a [email protected].
    Useful Applications for scalable custom oligos
    • Antisense
    • Binding studies
    • High-throughput PCR/qPCR
    • Sanger Sequencing & NGS (non-adapters)<
    • Determinazione della struttura cristallografica a raggi X
    • Saggi immunostimolatori
    • Produzione di microarray
    Assicurazione della qualità della produzione di oligo personalizzati
    Alla base dei nostri processi di produzione degli oligo c'è un robusto che guida la conformità ai seguenti registrazioni di qualità:
    • ISO 9001:2015 per la produzione di oligonucleotidi di grado ricerca
    • ISO 13485:2016 per la produzione di oligonucleotidi di grado diagnostico
    • ISO 14001:2015 per un'efficace gestione ambientale
    Questa cultura della qualità è integrata in tutti gli aspetti della nostra attività di produzione di oligo personalizzati. I componenti chiave del nostro SGQ comprendono:
    • Certificati di analisi
    • Controllo dei documenti
    • Notifica delle modifiche
    • Gestione dei fornitori
    • Accordi commerciali<
    • Azioni correttive e preventive
    Ogni componente è alla base della garanzia di qualità e, per la verifica, ospitiamo abitualmente rigorosi audit del conservatore, interni e dei clienti.
    Capacità oligo commerciali e c GMP
    Come parte del nostro I nostri oligo personalizzati cGMP sono caratterizzati da coerenza e massima qualità. Sia che vogliate commercializzare o sviluppare un saggio basato su qPCR, amplificazione isotermica, NGS o altre tecnologie, i nostri prodotti rappresentano il giusto equilibrio tra ampiezza e profondità.
    Piccoli RNA interferenti scalabili (siRNA)
    La nostra esperienza di produzione globale garantisce quantità di milligrammi e grammi di siRNA di qualità MISSION® in vivo, ideali per la ricerca RNAi di qualità superiore negli animali. Inoltre, produciamo altri tipi di RNA come miRNA e RNA a singolo filamento, tutti scalabili per soddisfare le diverse esigenze di ricerca con eccellenza.
    Benefici del prodotto
    siRNA
    • Adatto per applicazioni in vivo, compresa la validazione dei target e i test pre-clinici
    • Disponibile per MISSION Predesigned siRNA o per le vostre sequenze di siRNA personalizzate
    • Adatti per la somministrazione diretta o come componente essenziale della vostra strategia di formulazione
    iScale Oligos siSpecifiche del prodotto siRNA
    I siRNA scalabili personalizzati sono disponibili in una gamma di quantità, purificazioni e formati a seconda delle vostre esigenze di produzione. Per tutto ciò che è contrassegnato come "Richiesta" o per esigenze diverse dalle altre specifiche generali presentate, inviare una richiesta a [email protected].
    *A seconda del sito di produzione, la PAGE può essere utilizzata per valutare i duplex di siRNA.
    Dimostrazione dell'uso di siRNA di precisione in vivo
    Abbiamo collaborato con Bioo Scientific (ora PerkinElmer) per convalidare il nostro siRNA di qualità MISSIONin vivo (vedi articolo in Drug Discovery &; Development-Aug 1, 2008).
    In questi esperimenti, le cellule H1155luc sono state iniettate in topi NOD/SCID. I tumori si sono formati e sono stati iniettati con siRNA specifico per la luciferasi o con siRNA non mirato in vivo di qualità formulato in MaxSuppressor™ in vivo RNA-LANCEr II. Dopo 24 ore, è stata iniettata una soluzione di D-luciferina e gli animali sono stati fotografati con lo strumento NightOWL II LB 983 di Berthold Technologies. Gli animali trattati con siRNA specifico per la luciferasi hanno mostrato una riduzione significativa dell'attività della luciferasi, mentre gli animali trattati con siRNA non mirati sono risultati positivi alla luminescenza (Figura 1). Questi dati dimostrano l'efficacia del siRNA di qualità in vivo  formulato nell'agente di somministrazione MaxSuppressor™ in vivo RNA-LANCEr II in vivo.
    Fotografie di animali trattati con siRNA specifico per la luciferasi che si illuminano in modo fluorescente e di animali di controllo trattati con siRNA non mirato che non si illuminano, che mostrano l'efficacia del siRNA di qualità in vivo nel veicolare la luciferasi.
    Figura 1.Animale trattato con siRNA specifico per la luciferasi a sinistra; animale trattato con siRNA non mirato a destra.
    A 72 ore dall'iniezione, i tumori sono stati rimossi e le proteine sono state estratte e normalizzate utilizzando il saggio di Bradford. Le concentrazioni di luciferasi sono state analizzate con un ELISA luciferasi. La riduzione delle proteine è rappresentata rispetto a un animale trattato con un agente RNAi non mirato. L'attività della luciferasi è stata ridotta di due volte nei tumori (Figura 2).
    Grafico a barre che mostra la percentuale di espressione della proteina luciferasi nei tumori di tre topi trattati con siRNA specifico per la luciferasi e di un topo senza siRNA mirato. L'attività della luciferasi è stata ridotta di due volte nei tumori
    Figura 2.Percentuale di espressione della proteina luciferasi negli animali trattati con siRNA specifico per la luciferasi e nei controlli, misurata mediante ELISA. Ogni replica è un topo diverso.
    Se è necessario ulteriore aiuto, consultare il nostro gruppo di servizi tecnici all'indirizzo [email protected]
    MISSION è un marchio di Merck KGaA, Darmstadt, Germania e/o delle sue affiliate. Label License.
    Riferimenti
    1.
    Stany MP, Vathipadiekal V, Ozbun L, Stone RL, Mok SC, Xue H, Kagami T, Wang Y, McAlpine JN, Bowtell D, et al. Identification of Novel Therapeutic Targets in Microdissected Clear Cell Ovarian Cancers. PLoS ONE. 6(7):e21121. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0021121
    2.
    Beghin A, Belin S, Hage-Sleiman R, Brunet Manquat S, Goddard S, Tabone E, Jordheim LP, Treilleux I, Poupon M, Diaz J, et al. Correction: ADP Ribosylation Factor Like 2 (Arl2) Regulates Breast Tumor Aggressivity in Immunodeficient Mice. PLoS ONE. 4(11): https://doi.org/10.1371/annotation/b0d43779-c9aa-44fe-a46d-71d7d2bc4a6a
    3.
    Ramachandran V, Arumugam T, Langley R, Hwang RF, Vivas-Mejia P, Sood AK, Lopez-Berestein G, Logsdon CD. The ADMR Receptor Mediates the Effects of Adrenomedullin on Pancreatic Cancer Cells and on Cells of the Tumor Microenvironment. PLoS ONE. 4(10):e7502. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0007502
    4.
    Brahmamdam P, Watanabe E, Unsinger J, Chang KC, Schierding W, Hoekzema AS, Zhou TT, McDonough JS, Holemon H, Heidel JD, et al. 2009. TARGETED DELIVERY OF siRNA TO CELL DEATH PROTEINS IN SEPSIS. 32(2):131-139. https://doi.org/10.1097/shk.0b013e318194bcee
    5.
    Fitamant J, Guenebeaud C, Coissieux M, Guix C, Treilleux I, Scoazec J, Bachelot T, Bernet A, Mehlen P. 2008. Netrin-1 expression confers a selective advantage for tumor cell survival in metastatic breast cancer. Proceedings of the National Academy of Sciences. 105(12):4850-4855. https://doi.org/10.1073/pnas.0709810105
    6.
    Watabe M, Aoyama K, Nakaki T. 2008. A Dominant Role of GTRAP3-18 in Neuronal Glutathione Synthesis. Journal of Neuroscience. 28(38):9404-9413. https://doi.org/10.1523/jneurosci.3351-08.2008