Merck
ホーム高感度1分子カウント(SMC®)テクノロジー
高感度1分子カウント(SMC®)テクノロジー
フェムトグラム(fg/mL)レベルのバイオマーカー定量を実現
動画:SMC® テクノロジーの概要 (3:27)
1 分子カウント(SMC® ; Single Molecule Counting)技術は、イムノアッセイの検出感度を大きく向上させた、高感度ELISA とも呼べる技術です。従来のイムノアッセイでは到達できなかった、フェムトグラム(fg/mL)レベルでのバイオマーカー定量を実現します。
病態サンプルから健常サンプルまで、幅広いレンジでのバイオマーカー研究が可能になります。
1分子カウントの測定原理
SMC® イムノアッセイの蛍光励起レーザーは共焦点レーザーになっており、一定時間、ウェル中をスキャンし得られる蛍光シグナルを1単位(bin)としてデータを取得します。さらにオートメーションでバックグラウンドノイズレベル、スレッシュホールドを算出し、それを超えたフォトンのピーク数をカウントしていき、実際のサンプル中のターゲット量を算出していきます。濃度既知サンプル(スタンダード試薬)で得られるシグナル量に基づいて検量線を作成し、それを基準に濃度未知サンプル中のアナライト量を算出します。
1分子カウントの測定原理
ELISA をベースにした独自のイムノアッセイフロー
1~3はELISAのスタンダードなステップ、4~5はSMC®独自のステップ
ELISA をベースにした独自のイムノアッセイフロー
1. 微量なバイオマーカーを含む生体試料を用意
ELISA をベースにした独自のイムノアッセイフロー
ELISA をベースにした独自のイムノアッセイフロー
ELISA をベースにした独自のイムノアッセイフロー
ELISA をベースにした独自のイムノアッセイフロー
高感度アッセイの有用性と広がるアプリケーションの可能性
SMCxPRO® は、高品質のイムノアッセイフォーマットと、単一分子を検出するSMC® 技術を組み合わせています。
このことにより、検量線のバックグラウンドの減少およびシグナルの増加が可能になり、広いダイナミックレンジを有する高精度イムノアッセイの開発が可能になります。その結果、Figure. 1 の赤色のグラフのように、従来法では傾きが小さくなってしまい、検出が難しかった濃度域においても高精度で定量ができます。検出下限値を下げて、より低濃度の検体サンプルも定量できることで、従来のイムノアッセイでは検出できなかった、例えば健常サンプルからリスク群サンプルの判別、微少なバイオマーカーのモニタリングなどが可能になります(Figure. 2)。
Figure.1
Figure.1
Figure.2
Figure.2
より詳細な1分子カウント(SMC®)技術については高感度イムノアッセイ技術の概要をご覧ください。
SMCxPRO® システム
特長
・フェムトグラム(fg/mL)レベルのバイオマーカー定量を実現
・アッセイ開発キットを用いて新規アッセイ系を構築可能
・ベンチトップタイプで省スペースなコンパクト設計
より詳細なSMCxPRO®システムについては高感度バイオマーカー検出のためのSMCxPRO®イムノアッセイプラットフォームをご覧ください。
仕様 
スロープ>1.2 response / fM
バックグラウンド<3 rensponses
検出限界<1 fM
精度<10% CV ※
ダイナミックレンジ> 4 logs
サンプルフォーマット384 ウェルプレート
サンプルボリューム5 - 100 μL
データ出力CSV、PDF、LIMS対応
レーザー規格Class 1
642 nm(連続モード、40 mW、最大150 mW)
装置寸法幅 355.6 × 奥行 444.5 × 高さ 406.4(mm)
装置重量約24.6 kg
動作環境条件温度:21〜 25℃(動作中は±2℃以内に維持)
湿度:80%以下(結露なきこと)
PC /ネットワーク要件OS:Microsoft® Windows® 10
静的IPアドレスとFTPサーバー
ソフトウェア:xPRO(インストール済み)
電源100-240 VAC、50-60 Hz、1.5 A
※30 fMキャリブレータによるデジタルイベント計測(n=20)
ご注文情報
カタログ番号システム/関連製品
95-0100-00-JPNSMCxPRO® システム
95-0004-05SMC® BioTek405ウォッシャー