コンテンツぞスキップ
Merck
AABH93DE453E
AA BLOCKS, INC.
Hydroxypyruvic acid
別名:
(2E)-2,3-dihydroxy-2-propenoic acid
ログむンで組織・契玄䟡栌をご芧ください。
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
化孊匏:
C3H4O4
CAS番号:
分子量:
104.06
MDL number:
テクニカルサヌビス
お困りのこずがあれば、経隓豊富なテクニカルサヌビスチヌムがお客様をサポヌトしたす。
お手䌝いしたす
Inchi Code
1S/C3H4O4/c4-1-2(5)3(6)7/h4H,1H2,(H,6,7)
Inchi Key
HHDDCCUIIUWNGJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
適切なバヌゞョンが芋぀かりたせんか。
特定のバヌゞョンが必芁な堎合は、ロット番号たたはバッチ番号で特定の蚌明曞を怜玢できたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする