スキップする
AABH97CD7B60
AA BLOCKS, INC.
rac N,O-Didesmethyl Venlafaxine
別名:
4-[1-(1-hydroxycyclohexyl)-2-(methylamino)ethyl]phenol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C15H23O2N1
CAS番号:
分子量:
249.35
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C15H23NO2/c1-16-11-14(12-5-7-13(17)8-6-12)15(18)9-3-2-4-10-15/h5-8,14,16-18H,2-4,9-11H2,1H3
Inchi Key
MMSWXJSQCAEDLK-UHFFFAOYSA-N
Purity
100%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
AABH30372286AABH303721B9AABH9A21A3F4
description
-
description
-
description
-
description
-
Purity
100%
Purity
-
Purity
98%
Purity
100%
Inchi Key
MMSWXJSQCAEDLK-UHFFFAOYSA-N
Inchi Key
CJNMZHKSKAPHPA-UHFFFAOYSA-N
Inchi Key
KYYIDSXMWOZKMP-HNNXBMFYSA-N
Inchi Key
KYYIDSXMWOZKMP-OAHLLOKOSA-N
Storage temp.
N/A
Storage temp.
-20C
Storage temp.
N/A
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Country of Origin
US
Country of Origin
US
Country of Origin
US
Inchi Code
1S/C15H23NO2/c1-16-11-14(12-5-7-13(17)8-6-12)15(18)9-3-2-4-10-15/h5-8,14,16-18H,2-4,9-11H2,1H3
Inchi Code
1S/C14H21NO2.ClH/c15-10-13(11-4-6-12(16)7-5-11)14(17)8-2-1-3-9-14;/h4-7,13,16-17H,1-3,8-10,15H2;1H
Inchi Code
1S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3/t15-/m0/s1
Inchi Code
1S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3/t15-/m1/s1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)