スキップする
AABH97D2A00A
AA BLOCKS, INC.
2-(3-Fluoro-4-methylphenoxy)ethan-1-amine
別名:
2-(3-fluoro-4-methylphenoxy)ethan-1-amine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C9H12O1N1F1
CAS番号:
分子量:
169.2
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H12FNO/c1-7-2-3-8(6-9(7)10)12-5-4-11/h2-3,6H,4-5,11H2,1H3
Inchi Key
VYAMQORDSBYFKG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)