Merck
AABH9A959CDC
AA BLOCKS, INC.
CDK2
別名:
(2S)-6-amino-2-[((2S)-2-{[((2S)-1-{(2S)-2-[((2S)-2-{[(2S)-2-{[(2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoyl]amino}-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoyl]amino}propanoyl)amino]-3-hydroxypropanoyl}-2-pyrrolidinyl)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C35H57O9N15
CAS番号:
分子量:
831.93
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C35H57N15O9/c1-19(45-31(55)25(13-21-15-41-18-44-21)48-29(53)22(37)12-20-14-40-17-43-20)28(52)49-26(16-51)33(57)50-11-5-8-27(50)32(56)46-23(7-4-10-42-35(38)39)30(54)47-24(34(58)59)6-2-3-9-36/h14-15,17-19,22-27,51H,2-13,16,36-37H2,1H3,(H,40,43)(H,41,44)(H,45,55)(H,46,56)(H,47,54)(H,48,53)(H,49,52)(H,58,59)(H4,38,39,42)/t19-,22-,23-,24-,25-,26-,27-/m0/s1
Inchi Key
MSJILSSAIKNNOL-YJJSATQUSA-N
Purity
99%
Country of Origin
CN
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)