表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 g | カートの在庫状況を確認する | ¥52,200 |
5 g | カートの在庫状況を確認する | ¥163,000 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C9H21N4P
CAS番号:
分子量:
216.26
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4970285
mp
110-115 °C (lit.)
Quality Segment
SMILES string
CN1CCN2CCN(C)P1N(C)CC2
InChI
1S/C9H21N4P/c1-10-4-7-13-8-5-11(2)14(10)12(3)6-9-13/h4-9H2,1-3H3
InChI key
PCYSWBQHCWWSFW-UHFFFAOYSA-N
Application
以下の用途に関与する反応剤です。
- 金属ヒドリド結合エネルギーに対するN-ヘテロ環カルベン配位子の影響の研究
- SBA-15シリカ上に固定化された不均一塩基性触媒の合成
- ジアゼニウムジオラート化学に用いる保護/脱保護戦略
- 触媒能の変化を研究する目的での分子の閉じ込め
- C-Nカップリング反応
- アザMichael反応とチアMichael反応、およびStrecker反応の促進剤として用いる誘導体合成
2,8,9-Trimethyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane is involved as a reactant in:
- Studies of N-heterocyclic carbene ligand effects on metal hydride bond energies.
- Synthesis of heterogenous basic catalysts immobilized on SBA-15 silica.
- Protection / deprotection strategies for diazeniumdiolate chemistry.
- Encaging of the molecule to study the change in its catalytic ability.
- C-N coupling reactions.
- Derivative synthesis used as a promoter for aza and thia-Michael reaction and Strecker reaction.
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description - | description 96% | description - | description - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| mp 110-115 °C (lit.) | mp 132-136 °C (lit.) | mp - | mp - |
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
![2,8,9-トリメチル-2,5,8,9-テトラアザ-1-ホスファビシクロ[3.3.3]ウンデカン](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/234/439/6e858589-146e-4f1e-968b-a50a4fa4ecf6/640/6e858589-146e-4f1e-968b-a50a4fa4ecf6.png)
![2,8,9-トリメチル-2,5,8,9-テトラアザ-1-ホスファビシクロ[3.3.3]ウンデカン塩酸塩 96%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/212/000/1e518dee-a971-42c1-affc-372525c41bd0/640/1e518dee-a971-42c1-affc-372525c41bd0.png)
![2,8,9-Trimethyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane hydrochloride](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/bbe/1/2/101354912_w290.png)
![2,8,9-トリイソプロピル-2,5,8,9-テトラアザ-1-ホスファビシクロ[3,3,3]ウンデカン](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/387/021/edaffe12-6e4b-4305-9030-749551ac828a/640/edaffe12-6e4b-4305-9030-749551ac828a.png)