スキップする
856444
(+)-グリセオフルビン
別名:
(2S)-trans-7-クロロ-2′,4,6-トリメトキシ-6′-メチルスピロ(ベンゾフラン-2[3H],1′-[2]シクロヘキセン)-3,4′-ジオン, グリセオフルビン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C17H17ClO6
CAS番号:
分子量:
352.77
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
204-767-4
Beilstein/REAXYS Number:
95226
MDL number:
optical activity
[α]17/D +370°, c = 1 in chloroform
mp
218-220 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(OC)c2C(=O)[C@]3(Oc2c1Cl)[C@H](C)CC(=O)C=C3OC
Features and Benefits
Antimitotic.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)