スキップする
930407
OMNI Probe Molybdenum 4-Post Lift-Out Grid
pack of 25 (per vial)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
NACRES:
MA.24
UNSPSC Code:
41111761
eCl@ss:
38180801
Diam.:
3 mm
Packaging:
pack of 25 (per vial)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
packaging
pack of 25 (per vial)
diam.
3 mm
General description
Custom Mo 4-post lift-out grids for in-situ lift-out. Include multiple indexed mounting locations, two with vertical bars attachment surfaces and two with “V” shaped alignment surfaces. Sides have lower profile for easier access to outermost posts.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
930369931500931519
description
pack of 25 (per vial)
description
Standard Thickness, grid size 200 mesh, box of 50
description
Standard Thickness, grid size 400 mesh, box of 50
description
Standard Thickness, grid size 300 mesh, box of 50
diam.
3 mm
diam.
-
diam.
-
diam.
-
packaging
pack of 25 (per vial)
packaging
box of 50
packaging
box of 50
packaging
box of 50
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)