表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 ea | カートの在庫状況を確認する | ¥26,400 |
この商品について
NACRES:
NB.73
UNSPSC Code:
41103811
Manufacturer/tradename:
Benchmark Scientific BR5000-STACK
¥26,400
カートの在庫状況を確認する
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific BR5000-STACK
compatibility
BMSB3D5000, BMSB3D5000E, BMSB3D5000EUK
General description
Optional Stacking Platform with Flat Mat workable clearance 3.5 inches and maximum clearance of 4.5 inches.
Legal Information
Everlast is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description - | description AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug | description pkg of 1 ea | description pkg of 1 ea |
| manufacturer/tradename Benchmark Scientific BR5000-STACK | manufacturer/tradename Benchmark Scientific BR5000 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific BR1000-STACK | manufacturer/tradename Benchmark Scientific |
| compatibility BMSB3D5000, BMSB3D5000E, BMSB3D5000EUK | compatibility - | compatibility - | compatibility - |