スキップする
GF20249131
インジウム
wire reel, 2m, diameter 0.15mm, as drawn, 99.999%
別名:
インジウム
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
In
CAS番号:
分子量:
114.82
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
38120801
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 25 °C)
assay
99.999%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 202-491-31
resistivity
8.37 μΩ-cm
L × diam.
2 m × 0.15 mm
mp
156.6 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[In]
InChI
1S/In
InChI key
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Goodfellow製品
Still not finding the right product?
Explore all of our products under インジウム
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)