スキップする
GF51623973
Polyacrylonitrile-Butadiene-Styrene
(ABS), sheet, thickness 6 mm, size 600 × 600 mm, white
別名:
AB303400
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 ea
カートの在庫状況を確認する
¥106,000
この商品について
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352100
¥106,000
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 516-239-73
size
600 × 600 mm
thickness
6 mm
color
white
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
GF70812996GF80566500GF73316279
description
(ABS), sheet, thickness 6 mm, size 600 × 600 mm, white
description
(ABS), sheet, thickness 6 mm, size 300 × 300 mm, white
description
(ABS), sheet, thickness 6 mm, size 150 × 150 mm, white
description
(ABS), sheet, thickness 3 mm, size 150 × 150 mm, white
manufacturer/tradename
Goodfellow 516-239-73
manufacturer/tradename
Goodfellow 708-129-96
manufacturer/tradename
Goodfellow 805-665-00
manufacturer/tradename
Goodfellow 733-162-79
form
sheet
form
sheet
form
sheet
form
sheet
size
600 × 600 mm
size
300 × 300 mm
size
150 × 150 mm
size
150 × 150 mm
thickness
6 mm
thickness
6 mm
thickness
6 mm
thickness
3 mm
color
white
color
white
color
white
color
white
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)