スキップする
SYNF479250
Synthware™ Squibb-style separatory funnel with PTFE stopcock and PTFE stopper
250 mL, top joint: ST/NS 19/22
別名:
Synthware F479250, glass separatory funnel
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 ea
カートの在庫状況を確認する
¥21,500
この商品について
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121809
eCl@ss:
32060102
Joint:
joint: ST/NS top19/22
Packaging:
pkg of 1 ea
¥21,500
カートの在庫状況を確認する
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
joint
joint: ST/NS top19/22
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F479250
capacity
250 mL , 250 mL
General description
Supplied with a Glass or PTFE stopper
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SYNF479250ASYNF479050SYNF479025
description
250 mL, top joint: ST/NS 19/22
description
250 mL, top joint: ST/NS 19/22
description
50 mL, top joint: ST/NS 19/22
description
25 mL, top joint: ST/NS 19/22
manufacturer/tradename
Synthware F479250
manufacturer/tradename
Synthware F479250A
manufacturer/tradename
Synthware F479050
manufacturer/tradename
Synthware F479025
capacity
250 mL, 250 mL
capacity
250 mL, 250 mL
capacity
50 mL , 50 mL
capacity
25 mL , 25 mL
joint
joint: ST/NS top19/22
joint
joint: ST/NS top19/22
joint
joint: ST/NS top19/22
joint
joint: ST/NS top19/22
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)