スキップする
SYNP140010M
Synthware™ peptide synthesis vessel with fritted disc, T-bore PTFE stopcock and vacuum take-off
10 mL, joint: ST/NS 24/40, porosity: medium, GL 14
別名:
Synthware P140010M, Solid phase peptide synthesis vessel
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 ea
カートの在庫状況を確認する
¥31,300
この商品について
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41100000
Joint:
joint: ST/NS24/40
Packaging:
pkg of 1 ea
¥31,300
カートの在庫状況を確認する
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware P140010M
capacity
10 mL , 10 mL
fitting
GL 14
General description
A connection of 8 mm O.D. is sealed on the inner joint for connection to an inner gas. With a fritted disc of coarse or medium porosity to support resin. Top of the vessel has GL thread and a PTFE lined screw cap. PTFE stopcock has a 2 mm bore with the arm being 8 mm O.D.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SYNP140100MSYNP14005MSYNP140025M
description
10 mL, joint: ST/NS 24/40, porosity: medium, GL 14
description
100 mL, joint: ST/NS 24/40, porosity: medium, GL 25
description
50 mL, joint: ST/NS 24/40, porosity: medium, GL 25
description
25 mL, joint: ST/NS 24/40, porosity: medium, GL 25
capacity
10 mL, 10 mL
capacity
100 mL, 100 mL
capacity
50 mL, 50 mL
capacity
25 mL, 25 mL
manufacturer/tradename
Synthware P140010M
manufacturer/tradename
Synthware P140100M
manufacturer/tradename
Synthware P140050M
manufacturer/tradename
Synthware P140025M
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
fitting
GL 14
fitting
GL 25
fitting
GL 25
fitting
GL 25
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
SYNP140010M-1EA04061832187853