スキップする
Z166340
Quantofix®試験紙
Ascorbic acid (Vit.C)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41113034
eCl@ss:
32129001
description
range mg/L 0, 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, semi-quantitative
specific analyte(s)
ascorbic acid
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Macherey-Nagel
color
yellow to green-blue change
detection method
colorimetric
General description
イオンやその他の物質の半定量に用います。プラスチップストリップに試験紙が貼付されています。呈色部はプラスチックボックスに示したカラースケールと同じサイズなので比較・判定が容易です。十分な長さがあるので、有害なサンプル溶液でも安全に分析できます。
  • 浸して判定するだけの迅速な操作。
  • 装置は不要です。試験紙1枚で分析が可能です。
  • 高い特異性。妨害物質は沈殿やマスキングで除去可能です。
  • 寸法:6 × 95 × 0.2 mm
Legal Information
Quantofix is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)