スキップする
Z317543
Duran® vacuum desiccator plate
porcelain plate, I.D. 100 mm
別名:
297254608
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
eCl@ss:
32150313
Material:
porcelain plate
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
porcelain plate
manufacturer/tradename
DURAN®, Schott
availability
not available in USA and Canada
I.D.
100 mm
General description
Perforated plate for vacuum desiccators.
Legal Information
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
Z317586Z317624Z317578
description
porcelain plate, I.D. 100 mm
description
porcelain plate, I.D. 250 mm
description
metal plate, I.D. 200 mm
description
porcelain plate, I.D. 200 mm
material
porcelain plate
material
porcelain plate
material
metal plate
material
porcelain plate
availability
not available in USA and Canada
availability
not available in USA and Canada
availability
not available in USA and Canada
availability
not available in USA and Canada
manufacturer/tradename
DURAN®, Schott
manufacturer/tradename
DURAN®, Schott
manufacturer/tradename
Schott, DURAN®
manufacturer/tradename
DURAN®, Schott
I.D.
100 mm
I.D.
250 mm
I.D.
200 mm
I.D.
200 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Duran® vacuum desiccator plate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)