スキップする
BDPH9BCC2D85
Bide Pharmatech
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol
別名:
4-bromo-2-(trifluoromethyl)phenol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C7H4O1Br1F3
分子量:
241.01
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H4BrF3O/c8-4-1-2-6(12)5(3-4)7(9,10)11/h1-3,12H
Inchi Key
PDPGERGWEOJVDC-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)