スキップする
BDPH9BCC32FD
Bide Pharmatech
2-(Hydroxymethyl)benzonitrile
別名:
2-(hydroxymethyl)benzonitrile
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H7O1N1
分子量:
133.15
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H7NO/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,10H,6H2
Inchi Key
NWRXEGKWQXAEHC-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)