Merck
BDPH9BCC394E
Bide Pharmatech
2-((4-Aminophenyl)amino)ethanol
別名:
2-(4-aminoanilino)ethanol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C8H12O1N2
分子量:
152.2
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c9-7-1-3-8(4-2-7)10-5-6-11/h1-4,10-11H,5-6,9H2
Inchi Key
RBUQOUQQUQCSAU-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)