スキップする
BDPH9BCC673D
Bide Pharmatech
6-Chloro-1-methylpyrazin-2(1H)-one
別名:
6-chloro-1-methylpyrazin-2(1H)-one
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C5H5O1N2Cl1
分子量:
144.56
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C5H5ClN2O/c1-8-4(6)2-7-3-5(8)9/h2-3H,1H3
Inchi Key
PYOXFHZKMCUREC-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)