スキップする
BDPH9BCCBDBD
Bide Pharmatech
4-Methoxy-2-methylaniline
別名:
4-methoxy-2-methylaniline
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H11O1N1
分子量:
137.18
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H11NO/c1-6-5-7(10-2)3-4-8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
Inchi Key
CDGNLUSBENXDGG-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)