スキップする
BDPH9BCCC95C
Bide Pharmatech
2-Hydroxy-2,2-di(thiophen-2-yl)acetic acid
別名:
hydroxy[di(2-thienyl)]acetic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C10H8O3S2
分子量:
240.3
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C10H8O3S2/c11-9(12)10(13,7-3-1-5-14-7)8-4-2-6-15-8/h1-6,13H,(H,11,12)
Inchi Key
FVEJUHUCFCAYRP-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)