スキップする
BDPH9BCCFA4F
Bide Pharmatech
2-Fluoropyridine
別名:
2-fluoropyridine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C5H4N1F1
分子量:
97.09
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C5H4FN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
Inchi Key
MTAODLNXWYIKSO-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)