スキップする
BDPH9BCD0A84
Bide Pharmatech
Methyl 2-(4-(2-bromoethyl)phenyl)acetate
別名:
methyl 2-(4-(2-bromoethyl)phenyl)acetate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C11H13O2Br1
分子量:
257.13
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C11H13BrO2/c1-14-11(13)8-10-4-2-9(3-5-10)6-7-12/h2-5H,6-8H2,1H3
Inchi Key
QXRJAWGFXUBQGW-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)