スキップする
BDPH9BCD1398
Bide Pharmatech
5-Methyl-3-(2'-chlorophenyl)-4-isoxazolecarboxylic acid
別名:
3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C11H8O3N1Cl1
分子量:
237.64
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C11H8ClNO3/c1-6-9(11(14)15)10(13-16-6)7-4-2-3-5-8(7)12/h2-5H,1H3,(H,14,15)
Inchi Key
UVEPOHNXGXVOJE-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)