スキップする
BDPH9BCD3555
Bide Pharmatech
Phenyl(pyridin-2-yl)methanone
別名:
phenyl(2-pyridinyl)methanone
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C12H9O1N1
分子量:
183.21
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C12H9NO/c14-12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-13-11/h1-9H
Inchi Key
GCSHUYKULREZSJ-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)