スキップする
BDPH9BCD40C6
Bide Pharmatech
2,3-DIaminobenzoic acid hydrochloride
別名:
2,3-diaminobenzoic acid hydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C7H9O2N2Cl1
分子量:
188.61
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H8N2O2.ClH/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11;/h1-3H,8-9H2,(H,10,11);1H
Inchi Key
OMWNWENDHSMOPJ-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)