スキップする
BDPH9BCD4480
Bide Pharmatech
N-(1-Phenylethyl)formamide
別名:
1-phenylethylformamide
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C9H11O1N1
分子量:
149.19
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H11NO/c1-8(10-7-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
CDHCCWRMWKZBGE-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)