スキップする
BDPH9BCD448C
Bide Pharmatech
4-Aminobutan-2-one hydrochloride
別名:
4-amino-2-butanone hydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C4H10O1N1Cl1
分子量:
123.58
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C4H9NO.ClH/c1-4(6)2-3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H
Inchi Key
CRYWPNCOLVABFJ-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)