スキップする
BDPH9BCD4AED
Bide Pharmatech
Dodecan-1-amine
別名:
1-dodecanamine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C12H27N1
分子量:
185.35
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C12H27N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-13H2,1H3
Inchi Key
JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)