スキップする
BDPH9BCD4E5D
Bide Pharmatech
(4-Methylnaphthalen-1-yl)methanol
別名:
(4-methyl-1-naphthyl)methanol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C12H12O1
分子量:
172.23
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C12H12O/c1-9-6-7-10(8-13)12-5-3-2-4-11(9)12/h2-7,13H,8H2,1H3
Inchi Key
RRSGUDDGNKMFRY-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)