スキップする
BDPH9BCD5A4E
Bide Pharmatech
2-(1H-Indol-3-yl)acetonitrile
別名:
1H-indol-3-ylacetonitrile
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C10H8N2
分子量:
156.19
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C10H8N2/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5H2
Inchi Key
DMCPFOBLJMLSNX-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)