スキップする
BDPH9BCD7233
Bide Pharmatech
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
別名:
4-methyl-2-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C7H5O2N2F3
分子量:
206.12
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H5F3N2O2/c1-3-4(5(13)14)2-11-6(12-3)7(8,9)10/h2H,1H3,(H,13,14)
Inchi Key
BURXOXYGSJVOBI-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)