スキップする
BDPH9BCD8DC6
Bide Pharmatech
2-Methoxy-6-methylphenol
別名:
2-methoxy-6-methylphenol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H10O2
分子量:
138.17
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H10O2/c1-6-4-3-5-7(10-2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
Inchi Key
WBHAUHHMPXBZCQ-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)