スキップする
BDPH9BCD9AFE
Bide Pharmatech
Triisopropoxy(vinyl)silane
別名:
triisopropoxy(vinyl)silane
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C11H24O3Si1
分子量:
232.4
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C11H24O3Si/c1-8-15(12-9(2)3,13-10(4)5)14-11(6)7/h8-11H,1H2,2-7H3
Inchi Key
MABAWBWRUSBLKQ-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)