スキップする
BDPH9BCDA0CB
Bide Pharmatech
2-Aminothiazole-4-carboxylic acid
別名:
2-amino-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C4H4O2N2S1
分子量:
144.15
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C4H4N2O2S/c5-4-6-2(1-9-4)3(7)8/h1H,(H2,5,6)(H,7,8)
Inchi Key
FCLDUALXSYSMFB-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)