スキップする
BDPH9BCDBA87
Bide Pharmatech
4,5-Dimethylbenzene-1,2-diamine
別名:
4,5-dimethyl-1,2-benzenediamine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H12N2
分子量:
136.2
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H12N2/c1-5-3-7(9)8(10)4-6(5)2/h3-4H,9-10H2,1-2H3
Inchi Key
XSZYBMMYQCYIPC-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)