スキップする
BDPH9BCDC00D
Bide Pharmatech
2-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethanol
別名:
2-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)ethanol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C9H11O2F1
分子量:
170.18
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H11FO2/c1-12-9-3-2-7(4-5-11)6-8(9)10/h2-3,6,11H,4-5H2,1H3
Inchi Key
CTZFMMKZSPJHOS-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)