スキップする
BDPH9BCDC66F
Bide Pharmatech
3-(Piperidin-1-yl)propan-1-amine
別名:
3-(1-piperidinyl)propylamine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H18N2
分子量:
142.24
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H18N2/c9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H2
Inchi Key
JMUCXULQKPWSTJ-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)