スキップする
BDPH9BCDC8A0
Bide Pharmatech
(3-Methyl-4-(methylthio)phenyl)boronic acid
別名:
(3-methyl-4-(methylthio)phenyl)boronic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H11O2S1B1
分子量:
182.05
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H11BO2S/c1-6-5-7(9(10)11)3-4-8(6)12-2/h3-5,10-11H,1-2H3
Inchi Key
MKFDONWOZBIQGF-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)