スキップする
BDPH9BCDCA03
Bide Pharmatech
4',5-Di-tert-butyl-[1,1'-biphenyl]-2-amine
別名:
4',5-di-tert-butyl-[1,1'-biphenyl]-2-amine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C20H27N1
分子量:
281.44
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C20H27N/c1-19(2,3)15-9-7-14(8-10-15)17-13-16(20(4,5)6)11-12-18(17)21/h7-13H,21H2,1-6H3
Inchi Key
ODZBOWNEYXGNHD-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)