スキップする
BDPH9BCDCA8D
Bide Pharmatech
2-(5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
別名:
[5-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C9H6O2F4
分子量:
222.14
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H6F4O2/c10-6-1-2-7(9(11,12)13)5(3-6)4-8(14)15/h1-3H,4H2,(H,14,15)
Inchi Key
GWWZRGDMAFXULO-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)