スキップする
BDPH9BCDFD08
Bide Pharmatech
4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
別名:
4'-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C13H9O2F1
分子量:
216.21
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C13H9FO2/c14-12-7-5-10(6-8-12)9-1-3-11(4-2-9)13(15)16/h1-8H,(H,15,16)
Inchi Key
LXWNTLBMNCXRQN-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)