スキップする
BDPH9BCDFD7A
Bide Pharmatech
2-Methoxyacetamide
別名:
2-methoxyacetamide
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C3H7O2N1
分子量:
89.09
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C3H7NO2/c1-6-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)
Inchi Key
MTEZLAATISORQK-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)