コンテンツぞスキップ
Merck
BDPH9C01E53C
Bide Pharmatech
3-Bromo-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
別名:
3-bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
ログむンで組織・契玄䟡栌をご芧ください。
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
化孊匏:
C5H3N4Br1
分子量:
199.01
MDL number:
テクニカルサヌビス
お困りのこずがあれば、経隓豊富なテクニカルサヌビスチヌムがお客様をサポヌトしたす。
お手䌝いしたす
Inchi Code
1S/C5H3BrN4/c6-5-9-8-4-3-7-1-2-10(4)5/h1-3H
Inchi Key
QIUBYSDTNUNOLW-UHFFFAOYSA-N
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
適切なバヌゞョンが芋぀かりたせんか。
特定のバヌゞョンが必芁な堎合は、ロット番号たたはバッチ番号で特定の蚌明曞を怜玢できたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする