スキップする
BDPH9C020EFA
Bide Pharmatech
(3-(Benzyloxy)prop-1-en-2-yl)benzene
別名:
(3-(benzyloxy)prop-1-en-2-yl)benzene
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C16H16O1
CAS番号:
分子量:
224.3
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C16H16O/c1-14(16-10-6-3-7-11-16)12-17-13-15-8-4-2-5-9-15/h2-11H,1,12-13H2
Inchi Key
ZMDWEVRZQXRVDU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)